3-(2-Furyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7403-1G OR7403-250MG OR7403-50MG
APOSOR7403-1GEA 1770 DKK
APOSOR7403-1G APOSOR7403-250MG APOSOR7403-50MG
3-(2-Furyl)benzonitrile
3-(2-Furyl)benzonitrile
Formel: C₁₁H₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039075
CAS-nummer: 112598-77-3
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III