3'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7388-100MG OR7388-1G OR7388-5G
APOSOR7388-100MGEA 164 DKK
APOSOR7388-100MG APOSOR7388-1G APOSOR7388-5G
3'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
3'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₀O₃
Smeltepunkt: 231…233 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039069
CAS-nummer: 222180-23-6