2'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7383-1G OR7383-250MG
APOSOR7383-1GEA 1990 DKK
APOSOR7383-1G APOSOR7383-250MG
2'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
2'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₀O₃
Smeltepunkt: 114…116 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039066
CAS-nummer: 6720-26-9