Methyl-2-hydroxyisonicotinate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7352-1G OR7352-5G
APOSOR7352-1GEA 164 DKK
APOSOR7352-1G APOSOR7352-5G
Methyl-2-hydroxyisonicotinate 97%
Methyl-2-hydroxyisonicotinate
Formel: C₇H₇NO₃
Smeltepunkt: 210…214 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258780
CAS-nummer: 89937-77-9