1-BOC-5-iodindol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7350-1G OR7350-5G
APOSOR7350-1GEA 765 DKK
APOSOR7350-1G APOSOR7350-5G
1-BOC-5-iodindol 97%
1-BOC-5-iodindol
Formel: C₁₃H₁₄INO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09258644
CAS-nummer: 374818-66-3