1,1-Diphenylethylene oxide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,2-Diphenyloxirane
OR7342-10G OR7342-1G OR7342-5G OR7342-25G
APOSOR7342-10GEA 0 DKK
APOSOR7342-10G APOSOR7342-1G APOSOR7342-5G APOSOR7342-25G
1,1-Diphenylethylene oxide 97%
1,1-Diphenylethylene oxide
Formel: C₁₄H₁₂O
Smeltepunkt: 54…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040725
CAS-nummer: 882-59-7
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,III