4'-Acetylbiphenyl-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4'-Acetyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR7314-1G OR7314-250MG OR7314-5G
APOSOR7314-1GEA 349 DKK
APOSOR7314-1G APOSOR7314-250MG APOSOR7314-5G
4'-Acetylbiphenyl-4-carboxylic acid
4'-Acetylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formel: C₁₅H₁₂O₃
Molekylvægt: 240.2500 g/mol
Smeltepunkt: 281…284 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00230828
CAS-nummer: 114691-92-8