Aluminiumbromid, anhydrous
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Aluminum bromide
OR7306-100G OR7306-25G
APOSOR7306-100GEA 1430 DKK
APOSOR7306-100G APOSOR7306-25G
Aluminiumbromid, anhydrous
Aluminium bromide
Formel: AlBr₃
Kogepunkt: 265 °C
Smeltepunkt: 97 °C
Massefylde: 3,205 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003421
CAS-nummer: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
UN nummer: 1725
ADR: 8,II