3-Brom-5-Chloranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Bromo-5-chlorophenylamine
OR7300-10G OR7300-5G OR7300-25G
APOSOR7300-10GEA 339 DKK
APOSOR7300-10G APOSOR7300-5G APOSOR7300-25G
3-Brom-5-Chloranilin 98%
3-Brom-5-Chloranilin
Formel: C₆H₅BrClN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06797804
CAS-nummer: 96558-78-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III