1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR7296-1G OR7296-5G
APOSOR7296-1GEA 985 DKK
APOSOR7296-1G APOSOR7296-5G
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formel: C₁₁H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00022567
CAS-nummer: 4067-01-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III