Methyl3,5-dibrom-4-hydroxybenzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7292-250G OR7292-50G
APOSOR7292-250GEA 3660 DKK
APOSOR7292-250G APOSOR7292-50G
Methyl3,5-dibrom-4-hydroxybenzoat 98%
Methyl3,5-dibrom-4-hydroxybenzoat
Formel: C₈H₆Br₂O₃
Molekylvægt: 309.94 g/mol
Smeltepunkt: 123…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016416
CAS-nummer: 41727-47-3