N-(4-Chlorophenyl)maleimide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7278-1G OR7278-250MG
APOSOR7278-1GEA 1870 DKK
APOSOR7278-1G APOSOR7278-250MG
N-(4-Chlorophenyl)maleimide
N-(4-Chlorophenyl)maleimide
Formel: C₁₀H₆ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 1631-29-4