2,3-Dimethylthiophen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7265-1G OR7265-5G
APOSOR7265-1GEA 197 DKK
APOSOR7265-1G APOSOR7265-5G
2,3-Dimethylthiophen
2,3-Dimethylthiophene
Formel: C₆H₈S
Kogepunkt: 141…142 °C
Smeltepunkt: –49 °C
Flammepunkt: 26 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00130081
CAS-nummer: 632-16-6
EINECS: 211-170-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III