5-Pyrimidineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7262-1G OR7262-5G OR7262-10G
APOSOR7262-1GEA 164 DKK
APOSOR7262-1G APOSOR7262-5G APOSOR7262-10G
5-Pyrimidineboronic acid
5-Pyrimidineboronic acid
Formel: C₄H₅BN₂O₂
Smeltepunkt: 110…114 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03002366
CAS-nummer: 109299-78-7