Pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)pyridine
OR7260-1G OR7260-5G
APOSOR7260-1GEA 0 DKK
APOSOR7260-1G APOSOR7260-5G
Pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester
Pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester
Formel: C₈H₁₀BNO₂
Smeltepunkt: 100…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01075749
CAS-nummer: 131534-65-1