Pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridine
OR7259-10G OR7259-1G OR7259-5G
APOSOR7259-10GEA 1210 DKK
APOSOR7259-10G APOSOR7259-1G APOSOR7259-5G
Pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester 97%
Pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester
Formel: C₁₀H₁₄BNO₂
Smeltepunkt: 91…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425979
CAS-nummer: 845885-86-1