4-Propylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7257-1G OR7257-5G OR7257-10G
APOSOR7257-1GEA 110 DKK
APOSOR7257-1G APOSOR7257-5G APOSOR7257-10G
4-Propylphenylboronic acid
4-Propylphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₂
Smeltepunkt: 89…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00859261
CAS-nummer: 134150-01-9