4-Propoxyphenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7256-100G OR7256-25G OR7256-5G
APOSOR7256-100GEA 6220 DKK
APOSOR7256-100G APOSOR7256-25G APOSOR7256-5G
4-Propoxyphenylboronic acid 97%
4-Propoxyphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₃
Smeltepunkt: 104…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03427189
CAS-nummer: 186497-67-6