2-Propoxyphenylboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7255-1G OR7255-5G
APOSOR7255-1GEA 709 DKK
APOSOR7255-1G APOSOR7255-5G
2-Propoxyphenylboronic acid 96%
2-Propoxyphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₃
Smeltepunkt: 65…69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03427191
CAS-nummer: 134896-34-7