(-)-Cotinine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Cotinine, (S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one
OR7251T-1G OR7251T-250MG
APOSOR7251T-1GEA 6450 DKK
APOSOR7251T-1G APOSOR7251T-250MG
(-)-Cotinine
(-)-Cotinine
A major metabolite of nicotine in humans.
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
Kogepunkt: 145…150 °C/3mmHg
Smeltepunkt: 48…50 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077696
CAS-nummer: 486-56-6
EINECS: 207-634-9