4-(Pentyloxy)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7247-1G OR7247-25G OR7247-5G
APOSOR7247-1GEA 164 DKK
APOSOR7247-1G APOSOR7247-25G APOSOR7247-5G
4-(Pentyloxy)phenylboronic acid
4-(Pentyloxy)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₇BO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039035
CAS-nummer: 146449-90-3