4-Nonylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7244-1G OR7244-5G
APOSOR7244-1GEA 1190 DKK
APOSOR7244-1G APOSOR7244-5G
4-Nonylphenylboronic acid
4-Nonylphenylboronic acid
Formel: C₁₅H₂₅BO₂
Smeltepunkt: 82…85 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02093070
CAS-nummer: 256383-45-6