4-(Nonyloxy)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7243-1G OR7243-5G
APOSOR7243-1GEA 2150 DKK
APOSOR7243-1G APOSOR7243-5G
4-(Nonyloxy)phenylboronic acid 98%
4-(Nonyloxy)phenylboronic acid
Formel: C₁₅H₂₅BO₃
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD04039033
CAS-nummer: 173392-87-5