4-(Morpholino)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Morpholinophenyl)boronic acid
OR7242-1G OR7242-250MG OR7242-5G
APOSOR7242-1GEA 186 DKK
APOSOR7242-1G APOSOR7242-250MG APOSOR7242-5G
4-(Morpholino)phenylboronic acid
4-(Morpholino)phenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₄BNO₃
Smeltepunkt: 126…127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095169
CAS-nummer: 186498-02-2