2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7241-1G OR7241-5G
APOSOR7241-1GEA 840 DKK
APOSOR7241-1G APOSOR7241-5G
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid 98%
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₆BNO₃
Smeltepunkt: 222…226 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01319041
CAS-nummer: 223433-45-2