3,4,5-Trimethoxyanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7231-100G OR7231-25G OR7231-500G
APOSOR7231-100GEA 741 DKK
APOSOR7231-100G APOSOR7231-25G APOSOR7231-500G
3,4,5-Trimethoxyanilin 98%
3,4,5-Trimethoxyanilin
Formel: C₉H₁₃NO₃
Smeltepunkt: 110…114 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008393
CAS-nummer: 24313-88-0
EINECS: 246-154-4