5-Indoleboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7227-1G OR7227-25G OR7227-5G
APOSOR7227-1GEA 197 DKK
APOSOR7227-1G APOSOR7227-25G APOSOR7227-5G
5-Indoleboronic acid
5-Indoleboronic acid
Formel: C₈H₈BNO₂
Smeltepunkt: 170…175 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01319013
CAS-nummer: 144104-59-6