4-Indoleboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7226-5G OR7226-1G
APOSOR7226-5GEA 3530 DKK
APOSOR7226-5G APOSOR7226-1G
4-Indoleboronic acid
4-Indoleboronic acid
Formel: C₈H₈BNO₂
Smeltepunkt: 184…188 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03095175
CAS-nummer: 220465-43-0