4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: B-[4-(Hexyloxy)phenyl]boronic acid, 4-n-Hexyloxybenzeneboronic acid
OR7222-1G OR7222-25G OR7222-5G
APOSOR7222-1GEA 164 DKK
APOSOR7222-1G APOSOR7222-25G APOSOR7222-5G
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₉BO₃
Smeltepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039027
CAS-nummer: 121219-08-7