4-(Heptyloxy)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7221-1G OR7221-25G OR7221-5G
APOSOR7221-1GEA 164 DKK
APOSOR7221-1G APOSOR7221-25G APOSOR7221-5G
4-(Heptyloxy)phenylboronic acid
4-(Heptyloxy)phenylboronic acid
Formel: C₁₃H₂₁BO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039169
CAS-nummer: 136370-19-9