1-tert-Butyl-4-iodbenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-tert-Butyliodbenzol, 1-(tert-Butyl)-4-iodobenzene, 4-tert-Butyliodobenzene
OR7218-100G OR7218-25G
APOSOR7218-100GEA 687 DKK
APOSOR7218-100G APOSOR7218-25G
1-tert-Butyl-4-iodbenzen
1-tert-Butyl-4-iodbenzen
Formel: C₁₀H₁₃I
Molekylvægt: 260.12 g/mol
Kogepunkt: 243 °C
Massefylde: 1.468 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 106 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00052339
CAS-nummer: 35779-04-5