N,N-Dimethyl 2-boronobenzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(N,N-Dimethylsulphamoyl)benzeneboronic acid
OR7212-1G OR7212-5G
APOSOR7212-1GEA 959 DKK
APOSOR7212-1G APOSOR7212-5G
N,N-Dimethyl 2-boronobenzenesulphonamide
N,N-Dimethyl 2-boronobenzenesulphonamide
Formel: C₈H₁₂BNO₄S
Molekylvægt: 229.612 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04039023
CAS-nummer: 178432-25-2