3,5-Dichlor-4-methoxyphenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3,5-Dichloro-4-methoxyphenyl)boronic acid
OR7195-1G OR7195-250MG
APOSOR7195-1GEA 1010 DKK
APOSOR7195-1G APOSOR7195-250MG
3,5-Dichlor-4-methoxyphenylboronsyre
3,5-Dichlor-4-methoxyphenylboronsyre
Formel: C₇H₇BCl₂O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04039018
CAS-nummer: 175883-61-1