4-Cyclopentylphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR7191-1G
OR7191-250MG
APOSOR7191-1GEA
2060
DKK
APOSOR7191-1G
APOSOR7191-250MG
4-Cyclopentylphenylboronic acid 98%
4-Cyclopentylphenylboronic acid
Formel:
C₁₁H₁₅BO₂ Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD04039014 CAS-nummer: 945837-57-0 |