4-Cyclohexylphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Cyclohexylbenzeneboronic acid, (4-Cyclohexylphenyl)boronic acid
OR7189-1G OR7189-5G
APOSOR7189-1GEA 1640 DKK
APOSOR7189-1G APOSOR7189-5G
4-Cyclohexylphenylboronic acid 98%
4-Cyclohexylphenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₇BO₂
Smeltepunkt: 220 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02093068
CAS-nummer: 374538-04-2