2-Chloroquinoline-3-boronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7186-1G OR7186-5G
APOSOR7186-1GEA 218 DKK
APOSOR7186-1G APOSOR7186-5G
2-Chloroquinoline-3-boronic acid 95%
2-Chloroquinoline-3-boronic acid
Formel: C₉H₇BClNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01114675
CAS-nummer: 128676-84-6