4-Chloro-2-methylphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-2-methylbenzeneboronic acid
OR7181-100G OR7181-25G
APOSOR7181-100GEA 1620 DKK
APOSOR7181-100G APOSOR7181-25G
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid 98%
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683107
CAS-nummer: 209919-30-2