6-Bromotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7175-1G OR7175-5G
APOSOR7175-1GEA 1720 DKK
APOSOR7175-1G APOSOR7175-5G
6-Bromotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
6-Bromotetrazolo[1,5-a]pyridine
Formel: C₅H₃BrN₄
Smeltepunkt: 148…153 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09258642
CAS-nummer: 35235-74-6