5-Methyl-1,3-cyclohexandion 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7172-100G OR7172-25G OR7172-5G
APOSOR7172-100GEA 1980 DKK
APOSOR7172-100G APOSOR7172-25G APOSOR7172-5G
5-Methyl-1,3-cyclohexandion 98%
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Formel: C₇H₁₀O₂
Smeltepunkt: 125…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010379
CAS-nummer: 4341-24-6