2-Brom-5-pyridinboronsyrepinacolester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-Bromo-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR7165-250MG OR7165-5G OR7165-1G
APOSOR7165-250MGEA 164 DKK
APOSOR7165-250MG APOSOR7165-5G APOSOR7165-1G
2-Brom-5-pyridinboronsyrepinacolester
2-Brom-5-pyridinboronsyrepinacolester
Formel: C₁₁H₁₅BBrNO₂
Molekylvægt: 283.96 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412794
CAS-nummer: 214360-62-0