2-Biphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7160-25G OR7160-5G OR7160-100G
APOSOR7160-25GEA 567 DKK
APOSOR7160-25G APOSOR7160-5G APOSOR7160-100G
2-Biphenylboronic acid 98%
2-Biphenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₁BO₂
Smeltepunkt: 167…172 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00136929
CAS-nummer: 4688-76-0