4-Benzyloxy-3,5-dichlorophenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR7155-1G OR7155-250MG OR7155-5G
APOSOR7155-1GEA 959 DKK
APOSOR7155-1G APOSOR7155-250MG APOSOR7155-5G
4-Benzyloxy-3,5-dichlorophenylboronic acid
4-Benzyloxy-3,5-dichlorophenylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₁BCl₂O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04039002
CAS-nummer: 1003298-85-8
UN nummer: 1759
ADR: 8,II