5-Acetylthiophene-2-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7147-25G OR7147-5G OR7147-100G
APOSOR7147-25GEA 698 DKK
APOSOR7147-25G APOSOR7147-5G APOSOR7147-100G
5-Acetylthiophene-2-boronic acid
5-Acetylthiophene-2-boronic acid
Formel: C₆H₇BO₃S
Smeltepunkt: 142…148 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01075681
CAS-nummer: 206551-43-1