N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
OR7140-100ML OR7140-250ML OR7140-500ML
APOSOR7140-100MLEA 273 DKK
APOSOR7140-100ML APOSOR7140-250ML APOSOR7140-500ML
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin 97%
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin
Formel: C₆H₁₆N₂
Kogepunkt: 120…122 °C
Smeltepunkt: –55 °C
Massefylde: 0,775 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 20 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008335
CAS-nummer: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN nummer: 2372
ADR: 3,II