Cyclopentanone-2-carbonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7124-1G OR7124-25G OR7124-5G
APOSOR7124-1GEA 164 DKK
APOSOR7124-1G APOSOR7124-25G APOSOR7124-5G
Cyclopentanone-2-carbonitrile 97%
Cyclopentanone-2-carbonitrile
Formel: C₆H₇NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00154838
CAS-nummer: 2941-29-9