N-Benzylmaleimid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR7122-100G OR7122-25G OR7122-5G
APOSOR7122-100GEA 915 DKK
APOSOR7122-100G APOSOR7122-25G APOSOR7122-5G
N-Benzylmaleimid
N-Benzylmaleimid
Formel: C₁₁H₉NO₂
Smeltepunkt: 67…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014540
CAS-nummer: 1631-26-1
EINECS: 216-631-1
UN nummer: 1759
ADR: 8,III