3'-Chloro-2'-methylacetanilide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7119-100G OR7119-25G
APOSOR7119-100GEA 2100 DKK
APOSOR7119-100G APOSOR7119-25G
3'-Chloro-2'-methylacetanilide 97%
3'-Chloro-2'-methylacetanilide
Formel: C₉H₁₀ClNO
Molekylvægt: 183.64 g/mol
Smeltepunkt: 155…157 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00018264
CAS-nummer: 7463-35-6