3-Brom-p-toluidin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Amino-2-bromotoluene, 3-Bromo-4-methylaniline
OR7118-100G OR7118-250G OR7118-500G
APOSOR7118-100GEA 480 DKK
APOSOR7118-100G APOSOR7118-250G APOSOR7118-500G
3-Brom-p-toluidin 99%
3-Brom-p-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
Molekylvægt: 186.05 g/mol
Kogepunkt: 254…257 °C
Smeltepunkt: 25…30 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134176
CAS-nummer: 7745-91-7
EINECS: 231-807-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III