[1,2,4]Triazol-1-ylacetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7103-1G OR7103-5G
APOSOR7103-1GEA 796 DKK
APOSOR7103-1G APOSOR7103-5G
[1,2,4]Triazol-1-ylacetic acid 98%
[1,2,4]Triazol-1-ylacetic acid
Formel: C₄H₅N₃O₂
Smeltepunkt: 201…205 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036051
CAS-nummer: 28711-29-7