Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR7075-100G
OR7075-25G
APOSOR7075-100GEA
1910
DKK
APOSOR7075-100G
APOSOR7075-25G
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 97%
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆O₂S Molekylvægt: 178.22 g/mol Smeltepunkt: 238…240 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051636 CAS-nummer: 6314-28-9 |